Principaux documents
APO455837311
Apollo Scientific Ltd
Methyl 6-bromo-5-fluoronicotinate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.02
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
methyl 6-bromo-5-fluoronicotinate
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO2/c1-12-7(11)4-2-5(9)6(8)10-3-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
PXHKAVXJQLVUBI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate
Synonym
Methyl 6-bromo-5-fluoropyridine-3-carboxylate, 2-Bromo-3-fluoro-5-(methoxycarbonyl)pyridine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate