Principaux documents
APO455830828
Apollo Scientific Ltd
Isothiazole-3-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
pb
60-61
Iupac Name
3-isothiazolecarbonitrile
Inchi Code
1S/C4H2N2S/c5-3-4-1-2-7-6-4/h1-2H
Clé InChI
RKKGUHKROGFETL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/isothiazole-3-carbonitrile
Boiling point
60-61
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/isothiazole-3-carbonitrile