Key Documents
APO455827564
Apollo Scientific Ltd
N-[(4-Cyanophenyl)carbamothioyl]benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.34
Numéro MDL:
Point d'ébullition
168-172
Iupac Name
N-benzoyl-N'-(4-cyanophenyl)thiourea
Inchi Code
1S/C15H11N3OS/c16-10-11-6-8-13(9-7-11)17-15(20)18-14(19)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,(H2,17,18,19,20)
Clé InChI
FEECPKRZFPEEEU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-4-cyanophenylcarbamothioylbenzamide
Boiling point
168-172
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-4-cyanophenylcarbamothioylbenzamide