Principaux documents
APO455826595
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-4'-iodobiphenyl
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.55
Numéro MDL:
pb
147-148
Iupac Name
4-chloro-4'-iodo-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H8ClI/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H
Clé InChI
HCHAMYGZDLHKMD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-4-iodobiphenyl
Boiling point
147-148
Pictogrammes
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-4-iodobiphenyl