Principaux documents
APO428499392
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.57
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4ClF3O2/c9-6-2-1-5(4-13)3-7(6)14-8(10,11)12/h1-4H
Clé InChI
XOHOCMBXDFQWDF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-3-trifluoromethoxybenzaldehyde
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-3-trifluoromethoxybenzaldehyde