Principaux documents
APO428499129
Apollo Scientific Ltd
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.14
Numéro MDL:
Iupac Name
[5-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H6F4O3/c10-6-1-2-7(16-9(11,12)13)5(3-6)4-8(14)15/h1-3H,4H2,(H,14,15)
Clé InChI
PXFXODIBVVHYJW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-trifluoromethoxyphenylacetic-acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-trifluoromethoxyphenylacetic-acid