Principaux documents
APO428499043
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.15
Numéro MDL:
Iupac Name
[2-fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C9H8F4O2/c1-15-6-2-5(4-14)8(10)7(3-6)9(11,12)13/h2-3,14H,4H2,1H3
Clé InChI
ZWHWVTLVMXSITQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-methoxy-3-trifluoromethylbenzyl-alcohol
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-methoxy-3-trifluoromethylbenzyl-alcohol