Key Documents
APO428498825
Apollo Scientific Ltd
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.92
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(bromomethyl)-1,2-dichloro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H4BrCl2F3O/c9-3-4-1-5(10)7(11)6(2-4)15-8(12,13)14/h1-2H,3H2
Clé InChI
MGTYWGMUKXIFIJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-dichloro-5-trifluoromethoxybenzyl-bromide
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-dichloro-5-trifluoromethoxybenzyl-bromide