Principaux documents
APO428498317
Apollo Scientific Ltd
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.58
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6ClFO3/c1-13-5-3-2-4(9)6(7(5)10)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
LCBOXBUSYYCBLU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic-acid
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic-acid