Principaux documents
AOBH98B86A2D
AOBChem
2-Fluoro-3,4-dimethylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-3,4-dimethylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO2/c1-5-3-4-7(9(11)12)8(10)6(5)2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
HBDRNIIXXCVZFZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-4-dimethylbenzoic-acid-75136.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/75136.pdf