Principaux documents
AOBH98B85D37
AOBChem
5-Bromo-4-fluoro-2-methylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.04
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-fluoro-2-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrFO2/c1-4-2-7(10)6(9)3-5(4)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
OFPHIASYPPAEEH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-4-fluoro-2-methylbenzoic-acid-63097.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/63097.pdf