Key Documents
AOBH97EBAED5
AOBChem
2,3-Dichloro-6-fluorobenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.02
Numéro MDL:
Iupac Name
2,3-dichloro-6-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C7H4Cl2FNO/c8-3-1-2-4(10)5(6(3)9)7(11)12/h1-2H,(H2,11,12)
Clé InChI
ILPOFWUOAGTTPJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-dichloro-6-fluorobenzamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51914.pdf