Key Documents
AOBH961DC556
AOBChem
5-bromo-2,4-dichlorobenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.91
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2,4-dichlorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrCl2O2/c8-4-1-3(7(11)12)5(9)2-6(4)10/h1-2H,(H,11,12)
Clé InChI
HWUOPUMSIRQTGW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-4-dichlorobenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/49261.pdf