Principaux documents
AOBH961DC4FE
AOBChem
(3-Fluoro-2,6-dimethylphenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.98
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-fluoro-2,6-dimethylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H10BFO2/c1-5-3-4-7(10)6(2)8(5)9(11)12/h3-4,11-12H,1-2H3
Clé InChI
HFXSCMDMIHRVDC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-fluoro-2-6-dimethylphenyl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/52038.pdf