AOBH961DC20D
AOBChem
2-chloro-5-methyl-3-(methylthio)pyridine
Réf. du fournisseur: 48418-250MG
554.80 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: 48418-250MG
554.80 CHF
Iupac Name
2-chloro-5-methyl-3-(methylthio)pyridine
Inchi Code
1S/C7H8ClNS/c1-5-3-6(10-2)7(8)9-4-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
MSXZANLIFQMUFS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48418.pdf