Key Documents
AOBH961DC0E5
AOBChem
6-Ethoxy-2-fluoro-3-methylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.19
Numéro MDL:
Iupac Name
6-ethoxy-2-fluoro-3-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c1-3-14-7-5-4-6(2)9(11)8(7)10(12)13/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
VINRAHSDYZIUHA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-ethoxy-2-fluoro-3-methylbenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38641.pdf