Principaux documents
AOBH94551222
AOBChem
tert-butyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.56
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C11H11BrClFO2/c1-11(2,3)16-10(15)7-4-6(12)5-8(13)9(7)14/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
QALIEJRDTWHIMG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/tert-butyl-5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47258.pdf