Principaux documents
AOBH94550E5D
AOBChem
1-(2-Bromo-3-fluoropyridin-4-yl)ethanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.04
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-bromo-3-fluoropyridin-4-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H7BrFNO/c1-4(11)5-2-3-10-7(8)6(5)9/h2-4,11H,1H3
Clé InChI
GDDDEZRQPKDCEI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-2-bromo-3-fluoropyridin-4-yl-ethanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/46226.pdf