Principaux documents
AOBH94550E2C
AOBChem
Ethyl 5-bromo-4-ethoxy-2,3-difluorobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.11
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-4-ethoxy-2,3-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C11H11BrF2O3/c1-3-16-10-7(12)5-6(8(13)9(10)14)11(15)17-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
COEUXEXCZQHGLF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-5-bromo-4-ethoxy-2-3-difluorobenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37918.pdf