Principaux documents
AOBH7BADE65E
AOBChem
Ethyl 5-bromo-2,3-difluoro-4-methoxybenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.08
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2,3-difluoro-4-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H9BrF2O3/c1-3-16-10(14)5-4-6(11)9(15-2)8(13)7(5)12/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
URESHCPKOBQPGV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-5-bromo-2-3-difluoro-4-methoxybenzoate.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37441.pdf