Principaux documents
AOBH7BADDF1E
AOBChem
3-Bromo-2-fluoro-5-(methoxymethyl)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.06
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-fluoro-5-(methoxymethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-13-5-6-2-7(4-12)9(11)8(10)3-6/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
PUAFCOCVGDUUEU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-fluoro-5-methoxymethyl-benzaldehyde.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36609.pdf