Principaux documents
AOBH7BADDC9D
AOBChem
5-Ethoxy-2-fluoronicotinic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.15
Numéro MDL:
Iupac Name
5-ethoxy-2-fluoronicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H8FNO3/c1-2-13-5-3-6(8(11)12)7(9)10-4-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
DYPGVXIWYKNDIB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-ethoxy-2-fluoronicotinic-acid.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36233.pdf