Principaux documents
AOBH7BADDAA6
AOBChem
4-Bromo-1-isopropoxy-2-trifluoromethoxybenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.09
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-isopropoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C10H10BrF3O2/c1-6(2)15-8-4-3-7(11)5-9(8)16-10(12,13)14/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
BAOBTAWUWBRROT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-1-isopropoxy-2-trifluoromethoxybenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23746.pdf