Principaux documents
AOBH3CD9F555
AOBChem
(5-Chloropyridin-2-yl)(thiomorpholino)methanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.73
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-chloropyridin-2-yl)(thiomorpholino)methanone
Inchi Code
1S/C10H11ClN2OS/c11-8-1-2-9(12-7-8)10(14)13-3-5-15-6-4-13/h1-2,7H,3-6H2
Clé InChI
RYPVKCKFSMBVRW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloropyridin-2-yl-thiomorpholino-methanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36091.pdf