Principaux documents
AOBH30376677
AOBChem
5-(Benzyloxy)nicotinic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.24
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(benzyloxy)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c15-13(16)11-6-12(8-14-7-11)17-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,15,16)
Clé InChI
MWWYJDHPRJSMBL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-benzyloxy-nicotinic-acid.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26999.pdf