Principaux documents
AOB979588501
AOBChem
4-Fluoro-3-methoxy-5-methylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.17
Numéro MDL:
Iupac Name
4-fluoro-3-methoxy-5-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-5-3-6(9(11)12)4-7(13-2)8(5)10/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
DOXVHDPZFBGFOI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-2-methoxy-5-methylbenzoic-acid-33236.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33236.pdf