Principaux documents
AOB945511735
AOBChem
6-Chloro-5-methylnicotinic acid ethyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.64
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 6-chloro-5-methylnicotinate
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-3-13-9(12)7-4-6(2)8(10)11-5-7/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
ARMQAPYXINXSLX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-chloro-5-methylnicotinic-acid-ethyl-ester.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21590.pdf