Principaux documents
AOB945511690
AOBChem
2,5-Dimethoxy-4-methylphenylboronic acid picol eater
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.16
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C15H23BO4/c1-10-8-13(18-7)11(9-12(10)17-6)16-19-14(2,3)15(4,5)20-16/h8-9H,1-7H3
Clé InChI
NWFJUDBLCJZELA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-5-dimethoxy-4-methylphenylboronic-acid-picol-eater.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33132.pdf