Principaux documents
AOB640097666
AOBChem
5-Chloro-4-fluoro-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.38
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-4-fluorobenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol
Inchi Code
1S/C7H5BClFO2/c9-6-2-1-5-4(7(6)10)3-12-8(5)11/h1-2,11H,3H2
Clé InChI
RNRTXDQLRRSXNM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-4-fluoro-1-3-dihydro-2-1-benzoxaborol-1-ol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31296.pdf