Key Documents
AOB640096780
AOBChem
5-Bromo-2-chloro-3-(pyrrolidine-1-carbonyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.56
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H10BrClN2O/c11-7-5-8(9(12)13-6-7)10(15)14-3-1-2-4-14/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
BGJWDYNITVXSRN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-chloro-3-pyrrolidine-1-carbonyl-pyridine.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/28452.pdf