Principaux documents
AOB640096587
AOBChem
1-Bromo-2-chloro-4-phenoxybenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.55
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-2-chloro-4-phenoxybenzene
Inchi Code
1S/C12H8BrClO/c13-11-7-6-10(8-12(11)14)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Clé InChI
OFUOMHZSRDVPON-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-2-chloro-4-phenoxybenzene.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27701.pdf