Principaux documents
AOB640096575
AOBChem
5-Ethoxy-2-methylbenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.2
Numéro MDL:
Iupac Name
5-ethoxy-2-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-3-12-10-5-4-8(2)9(6-10)7-11/h4-7H,3H2,1-2H3
Clé InChI
YQWRIQQXCVOGNM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-ethoxy-2-methylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27599.pdf