Key Documents
AOB640095793
AOBChem
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)biphenyl
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.22
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(trifluoromethoxy)[1,1'-biphenyl]-2-amine
Inchi Code
1S/C13H10F3NO/c14-13(15,16)18-10-6-7-12(17)11(8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,17H2
Clé InChI
DNSUFAAFDZLIJJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Product Link
https://aobchem.com/2-amino-5-trifluoromethoxy-biphenyl.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25623.pdf