Principaux documents
AOB640095395
AOBChem
3-Chloro-5-(methylthio)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.66
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-5-(methylthio)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7ClO2S/c1-12-7-3-5(8(10)11)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
NHMAJWOUAWHETL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-5-methylthio-benzoic-acid.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24564.pdf