Key Documents
AOB640095327
AOBChem
3-Bromo-2-methyl-6-(2-methylpropoxy)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.13
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-6-isobutoxy-2-methylpyridine
Inchi Code
1S/C10H14BrNO/c1-7(2)6-13-10-5-4-9(11)8(3)12-10/h4-5,7H,6H2,1-3H3
Clé InChI
SMCNLSVUURAZRM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-methyl-6-2-methylpropoxy-pyridine.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24451.pdf