Principaux documents
AOB640094677
AOBChem
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.97
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[4-bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C13H15BBrF3O2/c1-11(2)12(3,4)20-14(19-11)8-5-6-10(15)9(7-8)13(16,17)18/h5-7H,1-4H3
Clé InChI
SCOLNLATAHGRSD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-3-trifluoromethyl-phenylboronic-acid-picol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22259.pdf