Principaux documents
AMBH99DED5F1
Ambeed, Inc.
1-(3-(Isopropylamino)pyrrolidin-1-yl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro MDL:
Iupac Name
1-acetyl-N-isopropyl-3-pyrrolidinamine
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c1-7(2)10-9-4-5-11(6-9)8(3)12/h7,9-10H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
OKFGNPSQNOUFMS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1353973-46-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1353973-46-2.html