Principaux documents
AMBH99C04306
Ambeed, Inc.
Antioxidant agent-7
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.42
Numéro MDL:
Iupac Name
3,3-dimethyl-11-(4-nitrophenyl)-2,3,4,5,10,11-hexahydro-1H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-1-one
Inchi Code
1S/C21H21N3O3/c1-21(2)11-17-19(18(25)12-21)20(13-7-9-14(10-8-13)24(26)27)23-16-6-4-3-5-15(16)22-17/h3-10,20,22-23H,11-12H2,1-2H3
Clé InChI
UGGUUWQHYLAINX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/82408-04-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/82408-04-6.html