Documents
AMBH99C03837
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.02
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O2/c9-5-1-4(3-13)7(14)6(2-5)8(10,11)12/h1-3,14H
Clé InChI
NCOPDQCEVBJGNB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/251300-30-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/251300-30-8.html