Principaux documents
AMBH99C03813
Ambeed, Inc.
2-Chloro-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.62
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H7ClN4/c1-13-5-7(4-12-13)6-2-10-8(9)11-3-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
PFVONNVFQLOLEA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1231943-08-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1231943-08-0.html