Principaux documents
AMBH99C03031
Ambeed, Inc.
3-(((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)methyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.31
Numéro MDL:
Iupac Name
3-{[(tert-butoxycarbonyl)(methyl)amino]methyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15(4)9-10-6-5-7-11(8-10)12(16)17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,16,17)
Clé InChI
HUOJYSVQAFOIHI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/155567-87-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/155567-87-6.html