Principaux documents
AMBH996F2CEF
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-(2,6-dimethoxyphenyl)cinnoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.74
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
3-chloro-4-(2,6-dimethoxyphenyl)cinnoline
Inchi Code
1S/C16H13ClN2O2/c1-20-12-8-5-9-13(21-2)15(12)14-10-6-3-4-7-11(10)18-19-16(14)17/h3-9H,1-2H3
Clé InChI
MTGCOLLDXASIIF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1956386-65-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1956386-65-4.html