Key Documents
AMBH996F2898
Ambeed, Inc.
1-Acetyl-5-chloropyrazolo[3,4-c]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.61
Numéro MDL:
Iupac Name
1-acetyl-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Inchi Code
1S/C8H6ClN3O/c1-5(13)12-7-4-10-8(9)2-6(7)3-11-12/h2-4H,1H3
Clé InChI
MBQYZUMHHMYCBJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/76006-04-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/76006-04-7.html