Principaux documents
AMBH996F25BB
Ambeed, Inc.
3-Chloro-6-methylpyridazine-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.57
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-6-methyl-4-pyridazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClN2O2/c1-3-2-4(6(10)11)5(7)9-8-3/h2H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
JGILMNHDPYZDPZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/914637-40-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements