Principaux documents
AMBH996F2593
Ambeed, Inc.
(4-Chloro-6-(difluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.58
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-chloro-6-(difluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6ClF2NO/c8-5-1-6(7(9)10)11-2-4(5)3-12/h1-2,7,12H,3H2
Clé InChI
OBSQPCDQHNYLMB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1805303-84-7.html
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1805303-84-7.html