Principaux documents
AMBH990F76AA
Ambeed, Inc.
7-Fluoroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.62
Numéro MDL:
Iupac Name
7-fluoroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H6FNO2.ClH/c11-8-2-1-6-4-9(10(13)14)12-5-7(6)3-8;/h1-5H,(H,13,14);1H
Clé InChI
PUHZHVNGURUPIE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/482374-62-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :