Key Documents
AMBH990F7473
Ambeed, Inc.
1-(4-(Pyridin-4-yl)phenyl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.24
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[4-(4-pyridinyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C13H11NO/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)13-6-8-14-9-7-13/h2-9H,1H3
Clé InChI
LCQWVYDFAHJHLM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70581-00-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/70581-00-9.html