Principaux documents
AMBH990F72CE
Ambeed, Inc.
3-Hydroxy-4-nitrobenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.14
Numéro MDL:
Iupac Name
3-hydroxy-4-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C7H6N2O4/c8-7(11)4-1-2-5(9(12)13)6(10)3-4/h1-3,10H,(H2,8,11)
Clé InChI
RTPMRHZARSJGKC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/182932-64-5.html