Principaux documents
AMBH990F7285
Ambeed, Inc.
2-Amino-5-bromoisonicotinonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.02
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-5-bromoisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-5-3-10-6(9)1-4(5)2-8/h1,3H,(H2,9,10)
Clé InChI
WEMPYBBWDHFMFG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/944401-72-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/944401-72-3.html