Documents
AMBH990F6628
Ambeed, Inc.
tert-Butyl ((4-benzylmorpholin-2-yl)methyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.41
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (4-benzyl-2-morpholinyl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C17H26N2O3/c1-17(2,3)22-16(20)18-11-15-13-19(9-10-21-15)12-14-7-5-4-6-8-14/h4-8,15H,9-13H2,1-3H3,(H,18,20)
Clé InChI
WLXNXPNLGQJYHI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/146944-34-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/146944-34-5.html